Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
E0985-1G E0985-5G
TCIAE0985-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0985-1G TCIAE0985-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00102724
Numéro CAS: 50850-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité