Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
E0986-5G E0986-25G
TCIAE0986-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0986-5G TCIAE0986-25G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051652
Numéro CAS: 31037-02-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité