Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(ethoxycarbonyl)hydrazine, 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazic acid Ethyl ester
E0998-1G E0998-5G
TCIAE0998-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAE0998-1G TCIAE0998-5G
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate
Formule: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975114
Numéro CAS: 13124-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité