Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
E1002-200MG E1002-1G
TCIAE1002-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAE1002-200MG TCIAE1002-1G
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,20 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00085071
Numéro CAS: 5744-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité