2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1005-5G E1005-25G
TCIAE1005-5GEA 185 EUR InStock
TCIAE1005-5G TCIAE1005-25G
2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4,5-diméthyl-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085051
Numéro CAS: 4815-24-1
EINECS: 225-387-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité