1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(o-nitrophenoxy)ethane
E1006-1G E1006-5G
TCIAE1006-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAE1006-1G TCIAE1006-5G
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₆
MW: 304,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024226
Numéro CAS: 51661-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité