Emtricitabine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1007-25MG E1007-250MG
TCIAE1007-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAE1007-25MG TCIAE1007-250MG
Emtricitabine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Emtricitabine
Formule: C₈H₁₀FN₃O₃S
MW: 247,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00870151
Numéro CAS: 143491-57-0
Merck Index: 14,03565
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -137.0 to -143.0 deg (C=0.25, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité