Ethyl-3-acetoxyhexanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1014-5G E1014-25G
TCIAE1014-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAE1014-5G TCIAE1014-25G
Ethyl-3-acetoxyhexanoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-acetoxyhexanoate
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00792508
Numéro CAS: 21188-61-4
EINECS: 244-263-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité