Ethyl (4-methylphenoxy)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Methylphenoxy)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(p-tolyloxy)acetate
E1015-5G E1015-25G
TCIAE1015-5GEA 33 EUR InStock
TCIAE1015-5G TCIAE1015-25G
Ethyl (4-methylphenoxy)acetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl (4-methylphenoxy)acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00209535
Numéro CAS: 67028-40-4
EINECS: 266-554-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité