Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₄H₆F₄O
MW: 146,08 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Point d'éclair: –15°C
Numéro MDL: MFCD00069162
Numéro CAS: 512-51-6
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité