Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1022-5G E1022-25G
TCIAE1022-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAE1022-5G TCIAE1022-25G
Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formule: C₇H₆F₈O₂
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00153153
Numéro CAS: 2795-50-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité