Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1024-1G E1024-5G
TCIAE1024-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAE1024-1G TCIAE1024-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00052083
Numéro CAS: 155377-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité