Ethyl-3-Amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-p-toluic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-p-toluate, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
E1025-5G E1025-25G
TCIAE1025-5GEA 55 EUR InStock
TCIAE1025-5G TCIAE1025-25G
Ethyl-3-Amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-Amino-4-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD01926538
Numéro CAS: 41191-92-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité