Erdosteine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1026-1G E1026-5G
TCIAE1026-1GEA 55 EUR InStock
TCIAE1026-1G TCIAE1026-5G
Erdosteine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Erdosteine
Formule: C₈H₁₁NO₄S₂
MW: 249,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867664
Numéro CAS: 84611-23-4
Merck Index: 14,03647
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité