Ethyl-4-phenylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-phenylbutanoate, 4-Phenylbutyric Acid Ethyl Ester
E1027-5G E1027-1G
TCIAE1027-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAE1027-5G TCIAE1027-1G
Ethyl-4-phenylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-phenylbutyrate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00026923
Numéro CAS: 10031-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=017a307fe6979996fc4c72d360f865681e21d650&vid=017a307fe6979996fc4c72d360f865681e21d650&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité