Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethoxyphenylacetylene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxy-4-ethynylbenzene, 4-Ethoxyphenylacetylene

E1029-1G E1029-5G
TCIAE1029-1GEA 0 EUR InStock
TCIAE1029-1G TCIAE1029-5G
4-Ethoxyphenylacetylene ≥98.0% (par GC)
4-Ethoxyphenylacetylene


Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173880
Numéro CAS: 79887-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité