Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
E1030-5G E1030-25G
TCIAE1030-5GEA 55 EUR InStock
TCIAE1030-5G TCIAE1030-25G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,16 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00817049
Numéro CAS: 2199-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de6b2c4c070b9aa17a1af0bc8a7ce7181297da72&vid=de6b2c4c070b9aa17a1af0bc8a7ce7181297da72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité