4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1043-1G E1043-5G
TCIAE1043-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE1043-1G TCIAE1043-5G
4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Formule: C₇H₆ClN
MW: 139,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093912
Numéro CAS: 352530-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité