Eslicarbazepine acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: BIA 2-093, (S)-(-)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
E1046-200MG E1046-1G
TCIAE1046-200MGEA 120 EUR InStock
TCIAE1046-200MG TCIAE1046-1G
Eslicarbazepine acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Eslicarbazepine acetate
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃
MW: 296,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798333
Numéro CAS: 236395-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=1, Pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité