Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid Ethyl ester hydrochloride
E1049-5G E1049-25G
TCIAE1049-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAE1049-5G TCIAE1049-25G
Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ethyl 2-(4-Hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃NO₃S·HCl
MW: 299,77 g/mol
Numéro CAS: 399017-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité