1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide
E1050-5G E1050-25G
TCIAE1050-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE1050-5G TCIAE1050-25G
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Formule: C₇H₁₆BrN
MW: 194,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095384
Numéro CAS: 69227-51-6
EINECS: 418-200-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité