Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE1051-5GEA 179 EUR InStock
TCIAE1051-5G TCIAE1051-1G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00030352
Numéro CAS: 2199-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité