1-Éthoxypropène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1052-25ML E1052-100ML
TCIAE1052-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAE1052-25ML TCIAE1052-100ML
1-Éthoxypropène mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1-Éthoxypropène
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00015184
Numéro CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité