Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(2-propynyloxy)ethane, 4,7-Dioxa-1,9-decadiyne, Bis-propargyl-PEG2, Bis-propargyl-PEG1
E1054-5G E1054-25G
TCIAE1054-5GEA 135 EUR InStock
TCIAE1054-5G TCIAE1054-25G
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (par GC)
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD03640302
Numéro CAS: 40842-04-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité