Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Oxocycloheptanecarboxylic acid Ethyl ester
E1056-1G E1056-200MG
TCIAE1056-1GEA 251 EUR InStock
TCIAE1056-1G TCIAE1056-200MG
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00604086
Numéro CAS: 774-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité