5-Ethynyl-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1057-50MG E1057-200MG
TCIAE1057-50MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAE1057-50MG TCIAE1057-200MG
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₅
Point de fusion: 199°C
Numéro MDL: MFCD01675687
Numéro CAS: 61135-33-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=0.7, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité