Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxo-propionate, 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionic acid Ethyl ester
E1059-1G E1059-5G
TCIAE1059-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1059-1G TCIAE1059-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
MW: 226,66 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00018713
Numéro CAS: 2881-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité