Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE1068-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE1068-1G TCIAE1068-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,05 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00173839
Numéro CAS: 40296-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité