Ethyl-2-benzoylpropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxo-3-phenylpropanoate, 2-Benzoylpropionic Acid Ethyl Ester
E1071-1G E1071-5G
TCIAE1071-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1071-1G TCIAE1071-5G
Ethyl-2-benzoylpropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-benzoylpropionate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00026882
Numéro CAS: 10488-87-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité