2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethynylboronic acid Pinacol ester
E1074-1G E1074-200MG
TCIAE1074-1GEA 194 EUR InStock
TCIAE1074-1G TCIAE1074-200MG
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (par GC)
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₃BO₂
MW: 152,00 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13182122
Numéro CAS: 347389-74-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&vid=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité