Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
E1075-1G E1075-5G
TCIAE1075-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAE1075-1G TCIAE1075-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD01365811
Numéro CAS: 2199-51-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité