Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-Carbamimidoylamino-p-toluate Nitrate, 3-Carbamimidoylamino-4-methylbenzoic Acid Ethyl Ester Nitrate, Ethyl 3-guanidino-4-methylbenzoate nitrate, 3-Carbamimidoylamino-p-toluic Acid Ethyl Ester Nitrate
E1079-1G E1079-5G
TCIAE1079-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAE1079-1G TCIAE1079-5G
Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 284,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD11100711
Numéro CAS: 641569-96-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité