(-)-Epigallocatechin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1084-10MG E1084-50MG
TCIAE1084-10MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAE1084-10MG TCIAE1084-50MG
(-)-Epigallocatechin ≥98.0% (par GC)
(-)-Epigallocatechin
Formule: C₁₅H₁₄O₇
MW: 306,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075939
Numéro CAS: 970-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -51.0 deg (C=0.5, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité