2-Ethyl-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
E1085-1G E1085-5G
TCIAE1085-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAE1085-1G TCIAE1085-5G
2-Ethyl-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034056
Numéro CAS: 20191-74-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité