Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
E1087-5G E1087-25G
TCIAE1087-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAE1087-5G TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formule: C₉H₁₁F₃O₄
MW: 240,18 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677683
Numéro CAS: 571-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité