Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
E1089-5G E1089-25G
TCIAE1089-5GEA 33 EUR InStock
TCIAE1089-5G TCIAE1089-25G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00848360
Numéro CAS: 32137-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité