Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-methyl-1H-indole-2-carboxylate, 3-Methylindole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
E1090-1G E1090-5G
TCIAE1090-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE1090-1G TCIAE1090-5G
Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00225365
Numéro CAS: 26304-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité