Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Ethynylcoumarin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E1092-200MG E1092-1G
TCIAE1092-200MGEA 119 EUR InStock
TCIAE1092-200MG TCIAE1092-1G
7-Ethynylcoumarin ≥98.0% (par GC)
7-Ethynylcoumarin


Formule: C₁₁H₆O₂
MW: 170,17 g/mol
Numéro CAS: 270088-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a816b42ed100f268856b7e5a904a4ac60aea7a77&vid=a816b42ed100f268856b7e5a904a4ac60aea7a77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité