Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Ethynyluracil ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E1096-200MG E1096-1G
TCIAE1096-200MGEA 145 EUR InStock
TCIAE1096-200MG TCIAE1096-1G
5-Ethynyluracil ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Ethynyluracil


Formule: C₆H₄N₂O₂
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00871973
Numéro CAS: 59989-18-3
Merck Index: 14,03584
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité