Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl N-Benzylmalonamate, Ethyl (N-Benzylcarbamoyl)acetate, N-Benzylmalonamic Acid Ethyl Ester, (N-Benzylcarbamoyl)acetic Acid Ethyl Ester, 3-(Benzylamino)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(benzylamino)-3-oxopropanoate
E1098-1G E1098-5G
TCIAE1098-1GEA 116 EUR InStock
TCIAE1098-1G TCIAE1098-5G
Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-(benzylamino)-3-oxopropionate
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD28128094
Numéro CAS: 29689-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité