6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1107-1G E1107-5G
TCIAE1107-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE1107-1G TCIAE1107-5G
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₂H₁₃BO₃
Numéro MDL: MFCD03427009
Numéro CAS: 352525-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité