3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1109-5G E1109-25G
TCIAE1109-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE1109-5G TCIAE1109-25G
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02256160
Numéro CAS: 60758-86-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité