Ethyl-4-acetylbenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1113-1G E1113-5G
TCIAE1113-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1113-1G TCIAE1113-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00013241
Numéro CAS: 38430-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité