Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
E1114-1G E1114-5G E1114-25G
TCIAE1114-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE1114-1G TCIAE1114-5G TCIAE1114-25G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD02683326
Numéro CAS: 30148-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=812eb8df34600c0ad7827213db5c8eb2a83023bc&vid=812eb8df34600c0ad7827213db5c8eb2a83023bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité