Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
E1117-1G E1117-5G
TCIAE1117-1GEA 109 EUR InStock
TCIAE1117-1G TCIAE1117-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,11 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD00231243
Numéro CAS: 26510-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité