Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionate, 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionic acid Ethyl ester, (3-Methoxybenzoyl)acetic acid Ethyl ester
E1121-1G E1121-5G
TCIAE1121-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE1121-1G TCIAE1121-5G
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00086704
Numéro CAS: 27834-99-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité