Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1124-1G E1124-5G
TCIAE1124-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE1124-1G TCIAE1124-5G
Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-éthoxy-3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115667
Numéro CAS: 279263-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité