7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1132-200MG E1132-1G
TCIAE1132-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAE1132-200MG TCIAE1132-1G
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (par GC)
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00006860
Numéro CAS: 26078-25-1
EINECS: 247-446-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité