3-Éthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1133-5G E1133-25G
TCIAE1133-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAE1133-5G TCIAE1133-25G
3-Éthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00016606
Numéro CAS: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité