PDE5-IN-7 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
E1134-5G E1134-25G
TCIAE1134-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE1134-5G TCIAE1134-25G
PDE5-IN-7 ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
PDE5-IN-7
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₂
MW: 312,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD04088989
Numéro CAS: 139756-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité